Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ Klare franske firkantede flasker med polyvinylforede lukninger
Artikelnummer. 10011412 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Mængde:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 24
Pakke med 240
Pakke med 280
Pakke med 40
Pakke med 48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
10011412 30 mL 48/Cs. Pakke med 48
10173342 15 mL 48/Cs. Pakke med 48
12309809 30 mL 280/Cs. Pakke med 280
10730435 60 mL 48/Cs. Pakke med 48
12319809 60 mL 240/Cs. Pakke med 240
10316852 125 mL 24/Cs. Pakke med 24
12329809 125 mL 120/Cs. Pakke med 120
10673683 250 mL 24/Cs. Pakke med 24
10153102 500 mL 24/Cs. Pakke med 24
12349809 500 mL 40/Cs. Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10011412 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.60 DKK
    524.29 DKK / Pakke med 48
    Spare 76.31 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
WHEATON™ Klare franske firkantede flasker med polyvinylforede lukker er lavet af USP Type III soda-kalkglas og har en firkantet profil, der maksimerer laboratorieopbevaringspladsen. Ideelle til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier og prøver med sikre skruelåg.
  • USP Type III soda-lime glas
  • Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,22 tommer.
Materiale Soda lime glas
Mængde 48/Cs.
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Wide
Højde (metrisk) 74 mm
Højde (engelsk) 2,91 tommer.
Lukke liner Polyvinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Form French Square
Produkttype French Square Bottle