Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ Klare franske firkantede flasker med polyforseglede™ lukninger
Artikelnummer. 12399799 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
12399799 125 mL 33-400 mm Pakke med 24
12369799 15 mL 20-400 mm Pakke med 48
12379799 30 mL 24-400 mm Pakke med 48
12389799 60 mL 28-400 mm Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12399799 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 DKK
    409.30 DKK / Pakke med 24
    Spare 57.70 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 07-04-2027
WHEATON™ Klare franske firkantede flasker med polyforseglede™ lukker maksimerer laboratorieopbevaringspladsen med deres firkantede profil. Fremstillet af USP Type III soda-kalkglas er de ideelle til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Fås med låg påmonteret eller i bulkpakker uden låg.
  • Klar USP Type III soda-kalkglaskonstruktion
  • Firkantet form maksimerer laboratorieopbevaringspladsen
  • Ideel til opbevaring af opløsningsmiddel, kemikalier eller prøver
  • Poly-Seal™ Forede lukninger giver en sikker forsegling
  • Fås med skruegevindhætter monteret eller i bulkpakker uden dæksler
Tekniske data
Volumen 4,23 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,77 tommer.
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 113 mm
Højde (engelsk) 4,44 tommer.
Lukke liner Polyseal
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 45 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 4,23 oz.
Form Den Franske Plads
Produkttype Fransk firkantet flaske