Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare franske firkanter med poly-forsegling™ -forede lukninger
Artikelnummer. 12389799 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 12389799
Brand: DWK Life Sciences W216891
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Firkantet form maksimerer laboratorieplads
  • USP Type III soda-lime glas
  • Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,53 tommer.
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Sort
Højde (metrisk) 89 mm
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Lukke liner Polyseal
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 28-400 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Lukketype Skruelåg