Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare franske firkanter med poly-forsegling™ -forede lukninger
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
- USP Type III soda-lime glas
- Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
Specifica
Specifica
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,22 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Højde (metrisk) | 74 mm |
| Højde (engelsk) | 2,91 tommer. |
| Lukke liner | Polyseal |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto