Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare franske firkanter med poly-forsegling™ -forede lukninger
Artikelnummer. 12369799 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
12369799 15 mL 20-400 mm Pakke med 48
12379799 30 mL 24-400 mm Pakke med 48
12389799 60 mL 28-400 mm Pakke med 48
12399799 125 mL 33-400 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12369799 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216889
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Firkantet form maksimerer laboratorieplads
  • USP Type III soda-lime glas
  • Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,02''
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Sort
Højde (metrisk) 62 mm
Højde (engelsk) 2,44 tommer.
Lukke liner Polyseal
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Lukketype Skruelåg