Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston-runder uden hætter
Artikelnummer. p-3138456 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 108
Pakke med 12
Pakke med 160
Pakke med 288
Pakke med 432
Pakke med 60
Artikelnummer. 12359749
Brand: DWK Life Sciences W216830
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
  • Klart Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,22 tommer.
Materiale Glas
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 79 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 3,1 tommer.
Lukke liner Poly/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Lukketype Skruelåg