Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston-runder uden hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 108
Pakke med 12
Pakke med 160
Pakke med 288
Pakke med 432
Pakke med 60
Beskrivelse
Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
- Klart Type III soda-lime glas
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,36 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 136 mm |
| Produkttype | Boston rund flaske |
| Højde (engelsk) | 5,3 tommer |
| Vis mere |