Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston-runder uden hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Packungsgröße:
Pakke med 108
Pakke med 12
Pakke med 160
Pakke med 288
Pakke med 432
Pakke med 60
Beschreibung
Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
- Klart Type III soda-lime glas
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,22 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 79 mm |
| Produkttype | Boston rund flaske |
| Højde (engelsk) | 3,1 tommer. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur