Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston-runder uden hætter
Artikelnummer. 10205789 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 108
Pakke med 12
Pakke med 160
Pakke med 288
Pakke med 432
Pakke med 60
Artikelnummer. 10205789
Brand: DWK Life Sciences W216834
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
  • Klart Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16,9 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,95 tommer.
Materiale Glas
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 168 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 6,6 tommer.
Lukke liner Poly/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28-400 mm
Diameter (metrisk) 75 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja