Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston Rounds med TFE-forede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier og prøver
- Smal mund gør det muligt omhyggeligt at hælde væsker for at forhindre spild
- TFE-forede hætter giver en kemisk resistent forsegling, der er egnet til opløsningsmidler og kemikalier
- Klar glaskonstruktion muliggør nem visuel inspektion af indholdet
- Boston Round-profilen tilbyder et holdbart, industristandard flaskeformat til laboratorieopbevaring
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter (bestil hætter separat).
Overholdelse
USP Type III soda-lime glas
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,36 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Vis mere |