Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston Rounds med TFE-forede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Materiale:
Glas
Soda lime glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier og prøver
- Den smalle mund gør det muligt at hælde væsker omhyggeligt for at forhindre spild
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter (bestil hætter separat).
Overholdelse
USP Type III soda-lime glas
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 3,7'' |
| Materiale | Glas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | EPA, FDA |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Vis mere |