Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston Rounds med TFE-forede hætter
Artikelnummer. 10153152 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Materiale:
Glas
Soda lime glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 10153152
Brand: DWK Life Sciences W216810
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier og prøver
  • Den smalle mund gør det muligt at hælde væsker omhyggeligt for at forhindre spild
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter (bestil hætter separat).
Overholdelse
USP Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,95 tommer.
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance EPA, FDA
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 168 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 6,6 tommer.
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28-400 mm
Diameter (metrisk) 75 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja