Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston Rounds med TFE-forede hætter
Artikelnummer. 10061512 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Materiale:
Glas
Soda lime glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale unitSize
10061512 30 mL Glas Pakke med 48
10661233 60 mL Soda lime glas Pakke med 24
10631993 125 mL Glas Pakke med 24
10737944 250 mL Glas Pakke med 12
10153152 500 mL Soda lime glas Pakke med 12
10443522 1000 mL Glas Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10061512 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216806
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier og prøver
  • Den smalle mund gør det muligt at hælde væsker omhyggeligt for at forhindre spild
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter (bestil hætter separat).
Overholdelse
USP Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,22 tommer.
Materiale Glas
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance EPA, FDA
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 79 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 3,1 tommer.
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja