Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston Rounds med polyvinyl-forede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Emballage:
Komfortpakke
Værdi-bulk pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 108
Pakke med 12
Pakke med 160
Pakke med 24
Pakke med 288
Pakke med 48
Beskrivelse
Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier og prøver
- Den smalle mund gør det muligt at hælde væsker omhyggeligt for at forhindre spild
- Convenience Pack-flasker leveres med Hazard Communication-etiketter til indholdsidentifikation og Tamper Evident-etiketter for at beskytte integriteten af prøver under transport eller langtidsopbevaring
- Tilgængelig i opdelt Convenience eller Valu-Bulk™ kartoner
Ordreinfo
Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
USP Type III soda-lime glas
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,36 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Emballage | Komfortpakke |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | EPA, FDA |
| Højde (metrisk) | 138 mm |
| Vis mere |