Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston-runder med PE-kegleforede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
- Velegnet til opbevaring og prøveudtagning af væsker; klart Type III soda-lime glas giver synlighed af indholdet
- Den smalle mund gør det muligt at hælde væsker omhyggeligt for at forhindre spild
Convenience Pack-flasker leveres med Hazard Communication-etiketter til indholdsidentifikation og Tamper Evident-etiketter for at beskytte integriteten af prøver under transport eller langtidsopbevaring.
Ordreinfo
Kasketter kan bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,22 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Certificeringer/compliance | EPA, FDA |
| Højde (metrisk) | 79 mm |
| Højde (engelsk) | 3,1 tommer. |
| Vis mere |