Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Vandkappede dobbeltsidearme spinnerkolber
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Borosilikatglas, USP Type I
- PTFE-harpiksbelagt glasløbehjul stikker ikke ud gennem hætten og har en fordybning i bunden for mere effektiv omrøring
- Silikone gummiforet hætte
- Autoklaverbar
- Til suspensionscellekultur med magnetomrører
- 1 pr sag
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Silikone gummi |
| Diameter (engelsk) Ydre | 5,9 tommer |
| Diameter (metrisk) sidearm | 4.5 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Højde (engelsk) | 10,2 tommer |
| Højde (metrisk) | 26 cm |
| Overfladebelægning | PTFE-harpiks |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 150 mm |
| Lukkestørrelse | 10 til 44 cm |