Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Vandkappede dobbeltsidearme spinnerkolber
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Borosilikatglas, USP Type I
- PTFE-harpiksbelagt glasløbehjul stikker ikke ud gennem hætten og har en fordybning i bunden for mere effektiv omrøring
- Silikone gummiforet hætte
- Autoklaverbar
- Til suspensionscellekultur med magnetomrører
- 1 pr sag
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Silikone gummi |
| Diameter (engelsk) Ydre | 2,1 tommer. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Højde (metrisk) | 14.7 cm |
| Sidearmsled | 15-415 |
| Overfladebelægning | PTFE-harpiks |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5.4 cm |
| Vis mere |