Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Vandkappede dobbeltsidearme spinnerkolber
Artikelnummer. 10224771 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10224771
Brand: DWK Life Sciences 356943
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for maksimal overflade mellem kultur og glaskolbe
  • Borosilikatglas, USP Type I
  • PTFE-harpiksbelagt glasløbehjul stikker ikke ud gennem hætten og har en fordybning i bunden for mere effektiv omrøring
  • Silikone gummiforet hætte
  • Autoklaverbar
  • Til suspensionscellekultur med magnetomrører
  • 1 pr sag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Silikone gummi
Diameter (engelsk) Ydre 2,1 tommer.
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 5,27 tommer.
Højde (metrisk) 13.4 cm
Sidearmsled 15-415
Overfladebelægning PTFE-harpiks
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 5.4 cm
Lukkestørrelse 38-430