Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner dobbeltsidearmsflasker uden vandkappe
Artikelnummer. 10694351 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
8 L
Inkluderer:
Kolbe, pumpehjul og hætter
Kun kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10694351
Brand: DWK Life Sciences 356879
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for maksimal overflade mellem kultur og glaskolbe
  • PTFE-harpiksbelagt glasløbehjul stikker ikke ud gennem hætten og har en fordybning i bunden for mere effektiv omrøring
  • Silikone gummiforet hætte
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Silikone gummi
Diameter (engelsk) Ydre 3,3 tommer.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 6,8 tommer
Højde (metrisk) 17.5 cm
Inkluderer Kolbe, pumpehjul og hætter
Sidearmsled 33-430
Overfladebelægning PTFE-harpiks
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm
Lukkestørrelse 51-440