Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner dobbeltsidearmsflasker uden vandkappe
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Sørg for maksimal overflade mellem kultur og glaskolbe
- PTFE-harpiksbelagt glasløbehjul stikker ikke ud gennem hætten og har en fordybning i bunden for mere effektiv omrøring
- Silikone gummiforet hætte
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Silikone gummi |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,4 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (engelsk) | 5,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 14.1 cm |
| Inkluderer | Kolbe, pumpehjul og hætter |
| Sidearmsled | 15-415 |
| Overfladebelægning | PTFE-harpiks |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |