Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner dobbeltsidearmsflasker uden vandkappe
Artikelnummer. 10374601 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
8 L
Inkluderer:
Kolbe, pumpehjul og hætter
Kun kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10374601
Brand: DWK Life Sciences 356884
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for maksimal overflade mellem kultur og glaskolbe
  • PTFE-harpiksbelagt glasløbehjul stikker ikke ud gennem hætten og har en fordybning i bunden for mere effektiv omrøring
  • Silikone gummiforet hætte
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Silikone gummi
Diameter (metrisk) sidearm 4.5 cm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Inkluderer Kolbe, pumpehjul og hætter
Overfladebelægning PTFE-harpiks
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukkestørrelse 10 til 44 cm