Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner dobbeltsidearmsflasker uden vandkappe
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
8 L
Inkluderer:
Kolbe, pumpehjul og hætter
Kun kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sørg for maksimal overflade mellem kultur og glaskolbe
- PTFE-harpiksbelagt glasløbehjul stikker ikke ud gennem hætten og har en fordybning i bunden for mere effektiv omrøring
- Silikone gummiforet hætte
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Silikone gummi |
| Diameter (engelsk) Ydre | 7 tommer |
| Diameter (metrisk) sidearm | 4.5 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Højde (engelsk) | 13,4 tommer |
| Højde (metrisk) | 34.1 cm |
| Inkluderer | Kolbe, pumpehjul og hætter |
| Overfladebelægning | PTFE-harpiks |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17.8 cm |
| Vis mere |