Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CELLine™ Bioreactor Kolbe Artikelnummer.: 12891793
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Wheaton™ CELLine™ Bioreactor Kolbe
Artikelnummer. 12891793 Shop alle Wheaton Science Products produkter
15 mL, 1000 mL, Tilhængende kulturer, 1/Cs., Hver
Kapacitet (metrisk) celle:
5 mL
15 mL
Kapacitet (metrisk) Medier:
350 mL
1000 mL
Til brug med (applikation):
Suspensionskulturer
Tilhængende kulturer
nr. pr. sag:
1/Cs.
3/Cs.
5/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 5
Artikelnummer. 12891793
Brand: DWK Life Sciences WCL1000AD1
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Brugermanual med fodrings- og høstplaner
Membrancellekulturkolber ideelle til antistof- og proteinproduktion
Højdensitetscellekulturkolber med dobbeltmembransystem giver mulighed for mindre kulturvedligeholdelse og en højkoncentreret høst.
  • Bulk mediekammer giver mulighed for længere driftstider uden medieforfriskning
  • Cellerum koncentrerer celler, antistoffer og proteiner til forenklet oprensning
  • Til suspensionscellekultur og adhærent cellekultur: Hybridoma, CHO , NS0, SF , BHK, HEK osv.
02-912-745, 02-912-742
  • Til adhærent celledyrkning
  • 1000 ml medie rum
  • 15 mL celle rum
  • Fås som pakke med én (02-912-745) eller pakke tre (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • Til dyrkning af suspensionsceller
  • 350 ml medie rum
  • 5 mL celle rum
  • Fås som pakke med én (02-912-746) eller pakke fem (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • Til dyrkning af suspensionsceller
  • 1000 ml medie rum
  • 15 mL celle rum
  • Fås som pakke med én (02-912-744) eller pakke tre (02-912-741)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) Cell 0,527 oz.
Kapacitet (engelsk) Medier 35,2 oz.
Kapacitet (metrisk) celle 15 mL
Kapacitet (metrisk) Medier 1000 mL
Til brug med (applikation) Tilhængende kulturer
Inkluderer Brugermanual med fodrings- og høstplaner
nr. pr. sag 1/Cs.
Sterilitet Steril
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ CELLine™ Bioreactor Kolbe >