Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CELLine™ Bioreactor Kolbe
Artikelnummer. 12871793 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk) celle:
5 mL
15 mL
Kapacitet (metrisk) Medier:
350 mL
1000 mL
Til brug med (applikation):
Suspensionskulturer
Tilhængende kulturer
nr. pr. sag:
1/Cs.
3/Cs.
5/Cs.
missing translation for 'unitSize':
Hver
Pakke med 3
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Kapacitet (metrisk) celle Kapacitet (metrisk) Medier Til brug med (applikation) nr. pr. sag missing translation for 'unitSize'
12871793 15 mL 1000 mL Suspensionskulturer 3/Cs. Pakke med 3
12801803 15 mL 1000 mL Suspensionskulturer 1/Cs. Hver
12891793 15 mL 1000 mL Tilhængende kulturer 1/Cs. Hver
12881793 5 mL 350 mL Suspensionskulturer 5/Cs. Pakke med 5
12811803 15 mL 1000 mL Tilhængende kulturer 3/Cs. Pakke med 3
12821803 5 mL 350 mL Suspensionskulturer 1/Cs. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Code produit. 12871793 missing translation for 'mfr' DWK Life Sciences missing translation for 'supplierNo' WCL10003
På lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Brugermanual med fodrings- og høstplaner
Membrancellekulturkolber ideelle til antistof- og proteinproduktion
Højdensitetscellekulturkolber med dobbeltmembransystem giver mulighed for mindre kulturvedligeholdelse og en højkoncentreret høst.
  • Bulk mediekammer giver mulighed for længere driftstider uden medieforfriskning
  • Cellerum koncentrerer celler, antistoffer og proteiner til forenklet oprensning
  • Til suspensionscellekultur og adhærent cellekultur: Hybridoma, CHO , NS0, SF , BHK, HEK osv.
02-912-745, 02-912-742
  • Til adhærent celledyrkning
  • 1000 ml medie rum
  • 15 mL celle rum
  • Fås som pakke med én (02-912-745) eller pakke tre (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • Til dyrkning af suspensionsceller
  • 350 ml medie rum
  • 5 mL celle rum
  • Fås som pakke med én (02-912-746) eller pakke fem (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • Til dyrkning af suspensionsceller
  • 1000 ml medie rum
  • 15 mL celle rum
  • Fås som pakke med én (02-912-744) eller pakke tre (02-912-741)
Spécification
Kapacitet (engelsk) Cell 0,527 oz.
Kapacitet (engelsk) Medier 35,2 oz.
Kapacitet (metrisk) celle 15 mL
Kapacitet (metrisk) Medier 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polystyrene
Til brug med (applikation) Suspensionskulturer
Inkluderer Brugermanual med fodrings- og høstplaner
nr. pr. sag 3/Cs.
Produkttype Bioreactor Flaske
Engangs Single-use
Uddannet Yes
Sterilitet Steril
Bund form Flat
Kulturområde 315 cm²
Overfladebehandling Non-treated
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.