Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CELLine™ Bioreactor Kolbe
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk) celle:
5 mL
15 mL
Kapacitet (metrisk) Medier:
350 mL
1000 mL
Til brug med (applikation):
Suspensionskulturer
Tilhængende kulturer
nr. pr. sag:
1/Cs.
3/Cs.
5/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 5
Beskrivelse
Indeholder
Brugermanual med fodrings- og høstplaner
Højdensitetscellekulturkolber med dobbeltmembransystem giver mulighed for mindre kulturvedligeholdelse og en højkoncentreret høst.
- Bulk mediekammer giver mulighed for længere driftstider uden medieforfriskning
- Cellerum koncentrerer celler, antistoffer og proteiner til forenklet oprensning
- Til suspensionscellekultur og adhærent cellekultur: Hybridoma, CHO , NS0, SF , BHK, HEK osv.
02-912-745, 02-912-742
- Til adhærent celledyrkning
- 1000 ml medie rum
- 15 mL celle rum
- Fås som pakke med én (02-912-745) eller pakke tre (02-912-742)
- Til dyrkning af suspensionsceller
- 350 ml medie rum
- 5 mL celle rum
- Fås som pakke med én (02-912-746) eller pakke fem (02-912-746)
- Til dyrkning af suspensionsceller
- 1000 ml medie rum
- 15 mL celle rum
- Fås som pakke med én (02-912-744) eller pakke tre (02-912-741)
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) Cell | 0,527 oz. |
Kapacitet (engelsk) Medier | 35,2 oz. |
Kapacitet (metrisk) celle | 15 mL |
Kapacitet (metrisk) Medier | 1000 mL |
Til brug med (applikation) | Suspensionskulturer |
Inkluderer | Brugermanual med fodrings- og høstplaner |
nr. pr. sag | 1/Cs. |
Sterilitet | Steril |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ CELLine™ Bioreactor Kolbe >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion