Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hætte til flydende scintillationshætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Linerløs
Metalfolie
Polyethylen skive
Polyseal™
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Urinstof
Lukkestørrelse:
15-425
22-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Skruehætter til væskescintillationshætteglas
- Skruelåg til WHEATON væskescintillationshætteglas
- Etui på 1000 giver et økonomisk alternativ
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kasketstørrelse: 22-400 |
| Materiale (liner) | Linerløs |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Skruelåg |
| Lukkestørrelse | 22-400 |
| Til brug med (udstyr) | Flydende scintillationshætteglas |