Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hætte til flydende scintillationshætteglas
Artikelnummer. p-206385 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Linerløs
Metalfolie
Polyethylen skive
Polyseal™
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Urinstof
Lukkestørrelse:
15-425
22-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10416322
Brand: DWK Life Sciences 240817
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges som erstatningshætter eller til hætteglas, der leveres uden hætter
Skruehætter til væskescintillationshætteglas
  • Skruelåg til WHEATON væskescintillationshætteglas
  • Etui på 1000 giver et økonomisk alternativ
  • Må ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kasketstørrelse: 22-400
Materiale (liner) Polyethylen skive
Farve Hvid
Materiale Urinstof
Type Skruelåg
Lukkestørrelse 22-400
Til brug med (udstyr) Flydende scintillationshætteglas