Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hætte til flydende scintillationshætteglas
Artikelnummer. 10416322 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Linerløs
Metalfolie
Polyethylen skive
Polyseal™
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Urinstof
Lukkestørrelse:
15-425
22-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Materiale Lukkestørrelse unitSize
10416322 Polyethylen skive Urinstof 22-400 Pakke med 1000
10458531 Metalfolie Urinstof 15-425 Pakke med 1000
10653293 Polyseal™ Urinstof 22-400 Pakke med 1000
12428762 Metalfolie Urinstof 22-400 Pakke med 1000
10042003 Linerløs Polyethylen 22-400 Pakke med 1000
10290379 Metalfolie Polypropylen 22-400 Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10416322 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 240817
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges som erstatningshætter eller til hætteglas, der leveres uden hætter
Skruehætter til væskescintillationshætteglas
  • Skruelåg til WHEATON væskescintillationshætteglas
  • Etui på 1000 giver et økonomisk alternativ
  • Må ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kasketstørrelse: 22-400
Materiale (liner) Polyethylen skive
Farve Hvid
Materiale Urinstof
Lukkestørrelse 22-400
Til brug med (udstyr) Flydende scintillationshætteglas
Produkttype Skruelåg