Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hætte til flydende scintillationshætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Skruehætter til væskescintillationshætteglas
- Skruelåg til WHEATON væskescintillationshætteglas
- Etui på 1000 giver et økonomisk alternativ
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kasketstørrelse: 22-400 |
| Materiale (liner) | Metalfolie |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Lukketype | Screw |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Lukkestørrelse | 22-400 |
| Til brug med (udstyr) | Flydende scintillationshætteglas |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Vis mere |