missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Hætter til 12 x 32 mm store ABC-hætteglas med åbning
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Sort
Septum:
PTFE
PTFE, Silikone, PTFE
PTFE, silikone
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Skruelåg fås i natur, sort, rød, blå, gul eller grøn polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Nej |
| Septum | PTFE, silikone |
| Mængde | 100 Caps/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Lukkestørrelse | 9 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion