Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Hætter til 12 x 32 mm store ABC-hætteglas med åbning
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Sort
Septum:
PTFE
PTFE, Silikone, PTFE
PTFE, silikone
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Skruelåg fås i natur, sort, rød, blå, gul eller grøn polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Ja |
| Septum | PTFE, silikone |
| Mængde | 100 Caps/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Lukkestørrelse | 9 mm |