Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere. Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger fås i flere kapaciteter.
Brand:  DWK Life Sciences W216958
892.50 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24366" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12389859
  • 1360.00 DKK / Pakke med 60
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Description
Description
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere. Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger fås i flere kapaciteter.
  • USP Type III soda-lime glas
  • Giver mulighed for nem fjernelse af indhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
16 oz., 500 ml
16 oz.
3,14 tommer.
60/Cs.
146 mm
Poly/vinyl
53-400 mm
Skruelåg
500 mL
Ravgul
Glas
Hvid
5,74 tommer.
Polypropylen
80 mm
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger > Kapacitet: 16 oz. (500 ml); 53 mm-400 skruelåg størrelse; 60/Cs.