Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere. Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger fås i flere kapaciteter.
- USP Type III soda-lime glas
- Giver mulighed for nem fjernelse af indhold
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 1,45 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 432/Cs. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 65 mm |
| Højde (engelsk) | 2,5 tommer |
| Vis mere |