Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Mængde:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
432/Cs.
60/Cs.
84/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 180
Pakke med 216
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 432
Pakke med 60
Pakke med 84
Beskrivelse
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere. Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger fås i flere kapaciteter.
- USP Type III soda-lime glas
- Giver mulighed for nem fjernelse af indhold
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 1,73 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 24/Cs. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Højde (engelsk) | 2,95 tommer. |
| Vis mere |