Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere. Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger fås i flere kapaciteter.
- Amber USP Type III soda-kalkglas-konstruktion beskytter lysfølsomme pulvere og tørre prøver
- Bred åbning gør det nemt at fylde og fjerne indholdet
- Polyvinylforede lukninger giver en sikker forsegling
- Tilgængelig i flere kapaciteter for at imødekomme forskellige opbevaringsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 2,12 tommer. |
| Materiale | Soda limeglas (type 3) |
| Mængde | 24/Cs. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |