Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Borosilikatglas Coliwasa prøveudtag
Product Code. p-166070 Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttype:
Coliwasa Sampler uden point
Forudskårne Coliwasa Sampler
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 12
Product Code. 12487301
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 885230
Only null left
Add to basket
Add to basket
Giver fremragende kemikalieresistens og kan rengøres gentagne gange
  • PTFE-forsegling tillader prøveudtagning inden for 0,5 tommer. (1,3 cm) af tromlebunden
  • Positiv forsegling tillader overførsel af prøve til flaske uden tab
  • En prøve på 200 ml kan fås fra hele 55 gal. (208L) tromle
  • Tilgængelig præpareret til bortskaffelse efter en enkelt brug eller uden skår til gentagen brug
Order Info
Kapacitet: 6,8 oz. (200 ml); Dimensioner: 0,88 in. dia. x 42 tommer (2,2 x 107 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Coliwasa Sampler uden point
Materiale Borosilikatglas
Tætningsmateriale PTFE
Kapacitet (engelsk) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Diameter (engelsk) Åbning 0,5 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,86 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 1.3 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 2.2 cm
Længde (engelsk) 42 tommer.
Længde (metrisk) 106.6 cm
Show More Show Less
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato