Få mere at vide
Socorex™ Wheaton™ Borosilikatglas Coliwasa prøveudtag
Artikelnummer. 12497301 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Engangs:
Reusable
Single-use
Produkttype:
Coliwasa Sampler uden point
Forudskårne Coliwasa Sampler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Engangs Produkttype Pakningsstørrelse
12497301 Single-use Forudskårne Coliwasa Sampler Pakke med 12
12487301 Reusable Coliwasa Sampler uden point Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12497301 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 885231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4872.00 DKK
    4007.46 DKK / Pakke med 12
    Spare 864.54 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Giver fremragende kemikalieresistens og kan rengøres gentagne gange
  • PTFE-forsegling tillader prøveudtagning inden for 0,5 tommer. (1,3 cm) af tromlebunden
  • Positiv forsegling tillader overførsel af prøve til flaske uden tab
  • En prøve på 200 ml kan fås fra hele 55 gal. (208L) tromle
  • Tilgængelig præpareret til bortskaffelse efter en enkelt brug eller uden skår til gentagen brug
Ordreinfo
Kapacitet: 6,8 oz. (200 ml); Dimensioner: 0,88 in. dia. x 42 tommer (2,2 x 107 cm)
Tekniske data
Produkttype Forudskårne Coliwasa Sampler
Materiale Borosilikatglas
Autoklaverbar Not Autoclavable
Tætningsmateriale PTFE
Kapacitet (engelsk) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Engangs Single-use
Diameter (engelsk) Åbning 0,5 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,86 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 1.3 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 2.2 cm
Længde (engelsk) 42 tommer.
Længde (metrisk) 106.5 cm