Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Borosilikatglas Coliwasa prøveudtag
Artikelnummer. 12487301 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Produkttype:
Coliwasa Sampler uden point
Forudskårne Coliwasa Sampler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
12487301 Coliwasa Sampler uden point Pakke med 12
12497301 Forudskårne Coliwasa Sampler Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12487301 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 885230
Få styr på dine kritiske miljøer
Brug rabatkode 28022
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende kemikalieresistens og kan rengøres gentagne gange
  • PTFE-forsegling tillader prøveudtagning inden for 0,5 tommer. (1,3 cm) af tromlebunden
  • Positiv forsegling tillader overførsel af prøve til flaske uden tab
  • En prøve på 200 ml kan fås fra hele 55 gal. (208L) tromle
  • Tilgængelig præpareret til bortskaffelse efter en enkelt brug eller uden skår til gentagen brug
Ordreinfo
Kapacitet: 6,8 oz. (200 ml); Dimensioner: 0,88 in. dia. x 42 tommer (2,2 x 107 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Coliwasa Sampler uden point
Materiale Borosilikatglas
Tætningsmateriale PTFE
Kapacitet (engelsk) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Diameter (engelsk) Åbning 0,5 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,86 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 1.3 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 2.2 cm
Længde (engelsk) 42 tommer.
Længde (metrisk) 106.6 cm