Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Boerner Micro Test Slides
Artikelnummer. 12487171 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
109 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
12487171 109 mm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 12487171 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 798550
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af soda lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 109 mm
Bredde (metrisk) 58 mm
Materiale Sodavand Lime glas