Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD flasker erstatningsrobotprop
Artikelnummer. 11708879 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Form:
Pennyhead
Robotisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11708879
Brand: DWK Life Sciences 227670
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med 60 og 300 ml BOD flasker
  • Glas, lukke-stil prop
  • Uforet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til 60 og 300 ml BOD flaske
Materiale Glas
Form Robotisk