Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Flasker
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
60 mL
300 mL
Nr. Sekvens:
1 til 24
1 til 36
121 til 144
145 til 168
169 til 192
193 til 216
217 til 240
241 til 264
25 til 48
265 til 288
289 til 312
313 til 336
337 til 360
361 til 384
37 til 72
385 til 408
409 til 432
49 til 72
73 til 96
97 til 120
Tilbud
Unummereret
Prop:
Pennyhead
Robotisk
Stregkode:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Beskrivelse
Fås med enten glasrobot- eller pennyhead propper
Flasker
- Borosilikatglas, 60 eller 300 ml, nummereret eller unummereret
- Med permanente afmærkningsområder; nummererede versioner er også stregkodede
- Specielt designet skulderradius fejer al luft inde fra flasken under påfyldning
- 300 ml flasker anbefales til den fem-dages BOD-test, der henvises til i Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 18. udgave, 5210B, 1992
- Udskiftelige borosilikatglaspropper har tilspidset bund, der også forhindrer luftindfangning
- Flaskemundingen danner en vandforsegling omkring propperne, der forhindrer luft i at blive suget ind under inkubationen
- Stoppersamlingen er kompatibel med proberne på de førende BOD- og DO-målere
- Robotpropper af glas er kompatible med de fleste robotsystemer
Bruges til at inkubere fortyndede prøver af spildevand, spildevandsspildevand, forurenet vand og industriaffald for at bestemme mængden af ilt, der kræves under stabilisering af nedbrydeligt organisk materiale ved aerob biokemisk virkning.
Ordreinfo
Dimensioner: 300 ml flasker er 2,75 diameter x 6,5 in. høje (69 x 165 mm); 60 ml flasker er 1,75 i diameter x 4,5 in. høje (43 x 115 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ja |
| Volumen (metrisk) | 300 mL |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at inkubere fortyndede prøver af spildevand, spildevand, forurenet vand og industriaffald for at bestemme mængden af ilt, der kræves under stabilisering af nedbrydeligt organisk materiale ved aerob biokemisk virkning |
| Markeringssted | Ja |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Nr. Sekvens | 193 til 216 |
| Prop | Pennyhead |
| Volumen (engelsk) | 10,14 oz. |
| Højde (engelsk) | 6,49 tommer |
| Højde (metrisk) | 16.5 cm |
| Vis mere |