Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Flasker
Artikelnummer. 10590463 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
60 mL
300 mL
Nr. Sekvens:
1 til 24
1 til 36
121 til 144
145 til 168
169 til 192
193 til 216
217 til 240
241 til 264
25 til 48
265 til 288
289 til 312
313 til 336
337 til 360
361 til 384
37 til 72
385 til 408
409 til 432
49 til 72
73 til 96
97 til 120
Tilbud
Unummereret
Prop:
Pennyhead
Robotisk
Stregkode:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nr. Sekvens Prop Stregkode Pakningsstørrelse
10590463 300 mL 1 til 24 Robotisk Ja Pakke med 24
12473711 60 mL Tilbud Robotisk Ja Pakke med 36
12463741 300 mL 289 til 312 Pennyhead Ja Pakke med 24
11718879 300 mL 49 til 72 Pennyhead Ja Pakke med 24
10678714 60 mL Unummereret Robotisk Nej Pakke med 36
12433711 60 mL 37 til 72 Pennyhead Ja Pakke med 36
11764179 60 mL 1 til 36 Robotisk Ja Pakke med 36
11728879 300 mL 73 til 96 Pennyhead Ja Pakke med 24
11678308 300 mL Unummereret Robotisk Ja Pakke med 24
12731638 300 mL 25 til 48 Robotisk Ja Pakke med 24
12453721 300 mL 49 til 72 Robotisk Ja Pakke med 24
12473721 300 mL 73 til 96 Robotisk Ja Pakke med 24
12413731 300 mL 121 til 144 Robotisk Ja Pakke med 24
12493721 300 mL 97 til 120 Robotisk Ja Pakke med 24
12433731 300 mL 145 til 168 Robotisk Ja Pakke med 24
12453731 300 mL 169 til 192 Robotisk Ja Pakke med 24
12473731 300 mL 193 til 216 Robotisk Ja Pakke med 24
12493731 300 mL 217 til 240 Robotisk Ja Pakke med 24
12413741 300 mL 241 til 264 Robotisk Ja Pakke med 24
12453741 300 mL 289 til 312 Robotisk Ja Pakke med 24
12433741 300 mL 265 til 288 Robotisk Ja Pakke med 24
12473741 300 mL 313 til 336 Robotisk Ja Pakke med 24
12493741 300 mL 337 til 360 Robotisk Ja Pakke med 24
12413751 300 mL 361 til 384 Robotisk Ja Pakke med 24
12433751 300 mL 385 til 408 Robotisk Ja Pakke med 24
12453751 300 mL 409 til 432 Robotisk Ja Pakke med 24
11734189 300 mL 1 til 24 Pennyhead Ja Pakke med 24
12403721 300 mL Unummereret Pennyhead Ja Pakke med 24
11764219 300 mL 25 til 48 Pennyhead Ja Pakke med 24
12403731 300 mL 97 til 120 Pennyhead Ja Pakke med 24
12423731 300 mL 121 til 144 Pennyhead Ja Pakke med 24
12443731 300 mL 145 til 168 Pennyhead Ja Pakke med 24
12463731 300 mL 169 til 192 Pennyhead Ja Pakke med 24
12483731 300 mL 193 til 216 Pennyhead Ja Pakke med 24
12403741 300 mL 217 til 240 Pennyhead Ja Pakke med 24
12423741 300 mL 241 til 264 Pennyhead Ja Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Artikelnummer. 10590463 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 22749701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3942.75 DKK
    3462.06 DKK / Pakke med 24
    Spare 480.69 DKK
    12% Slukket
På lager
Fås med enten glasrobot- eller pennyhead propper
Flasker
  • Borosilikatglas, 60 eller 300 ml, nummereret eller unummereret
  • Med permanente afmærkningsområder; nummererede versioner er også stregkodede
  • Specielt designet skulderradius fejer al luft inde fra flasken under påfyldning
  • 300 ml flasker anbefales til den fem-dages BOD-test, der henvises til i Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 18. udgave, 5210B, 1992
Propper
  • Udskiftelige borosilikatglaspropper har tilspidset bund, der også forhindrer luftindfangning
  • Flaskemundingen danner en vandforsegling omkring propperne, der forhindrer luft i at blive suget ind under inkubationen
  • Stoppersamlingen er kompatibel med proberne på de førende BOD- og DO-målere
  • Robotpropper af glas er kompatible med de fleste robotsystemer
Bruges til at inkubere fortyndede prøver af spildevand, spildevandsspildevand, forurenet vand og industriaffald for at bestemme mængden af ilt, der kræves under stabilisering af nedbrydeligt organisk materiale ved aerob biokemisk virkning.
Ordreinfo
Dimensioner: 300 ml flasker er 2,75 diameter x 6,5 in. høje (69 x 165 mm); 60 ml flasker er 1,75 i diameter x 4,5 in. høje (43 x 115 mm)
Tekniske data
Stregkode Ja
Volumen (metrisk) 300 mL
Til brug med (applikation) Bruges til at inkubere fortyndede prøver af spildevand, spildevand, forurenet vand og industriaffald for at bestemme mængden af ilt, der kræves under stabilisering af nedbrydeligt organisk materiale ved aerob biokemisk virkning
Markeringssted Ja
Materiale Borosilikatglas
Nr. Sekvens 1 til 24
Prop Robotisk
Volumen (engelsk) 10,14 oz.
Højde (engelsk) 6,49 tommer
Højde (metrisk) 16.5 cm
Diameter (engelsk) 2,7 tommer
Diameter (metrisk) 6.9 cm