Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Flaske uden prop
Artikelnummer. 12493751 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
300 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12493751 300 mL Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 12493751 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 227498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2824.50 DKK
    2479.13 DKK / Pakke med 24
    Spare 345.37 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Type I borosilikatglasflasker er effektive til en række anvendelser
  • Klart glas gør det nemt at se flaskens indhold
  • Diameter: 69 mm (2,72 tommer)
  • Højde: 143 mm (5,63 tommer)
  • Kapacitet: 300 ml (10 oz.)
Tekniske data
Stregkode Nej
Volumen (metrisk) 300 mL
Til brug med (applikation) Ideel til inkubering af fortyndede prøver af spildevand, spildevand, forurenet vand og industriaffald for at bestemme mængden af ilt, der kræves under stabiliseringen af det nedbrydelige organiske stof ved aerob biokemisk virkning
Markeringssted Ja
Materiale Borosilikatglas
Nr. Sekvens Unummereret
Volumen (engelsk) 10,14 oz.
Højde (engelsk) 5,6 tommer.
Højde (metrisk) 14.3 cm
Diameter (engelsk) 2,7 tommer
Diameter (metrisk) 6.9 cm