Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Flaskelåg
Artikelnummer. 10572744 Shop alle Wheaton Science Products produkter
:
Flaske låg; Til 60 og 300 ml BOD flasker
Artikelnummer. 10572744
Brand: DWK Life Sciences 227723
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Wheaton 60 og 300 mL BOD-flasker og 300 mL Black Borosilicate BOD-flasker
  • Polyethylenhætte forhindrer fordampning af vandtætning under inkubation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forhindrer fordampning af vandforseglingen i den fem dage lange BOD-inkubationsperiode
Materiale Polyethylen
Til brug med (udstyr) Til 60 og 300 ml BOD flaske