Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sorte phenoliske skruelåg med PTFE-beklædt 14B hvid gummiforing
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukkestørrelse:
24-400
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenol |
| Liner materiale | TFE, Styrenbutadiengummi |
| Produkttype | Skruelåg |
| Lukkestørrelse | 8-425 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |