Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sorte phenoliske skruelåg med PTFE-beklædte 14B gummiforinger til E-Z Ex-Traction™ Hætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
10 ml hætteglas
2 og 4 ml hætteglas
20 ml hætteglas
8 ml hætteglas
Halsfinish:
13-425
15-425
22-400
24-400
nr. pr. sag:
100 c.
1000 kr.
250 c.
500 kr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
Designet til at sikre den ultimative produktsikkerhed
- Autoklaverbar
- Foring lavet af styren-butadien gummi beklædt med PTFE
- Fremragende kemisk resistens
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. sag | 1000 kr. |
| Halsfinish | 13-425 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | 2 og 4 ml hætteglas |
| Lukke liner | PTFE/gummi |