Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sort phenol solid top skruelåg
Artikelnummer. 12435951 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukkestørrelse:
15-425
18-400
20-400
24-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 12435951
Brand: DWK Life Sciences W239300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver sikker, sikker og kemisk inert opbevaring. Wheaton™ Sort phenol-solid top skruelåg er fremstillet af materialer af højeste kvalitet.
  • 14B gummiforede hætter har en ugiftig hvid styren-butadien gummibeklædning, der er ideel til cellekulturarbejde
  • Aluminiumsfoliebeklædte papirmassepladeforinger kan bruges med organiske opløsningsmidler
  • Brug LDPE-forede hætter med destilleret vand, analytiske standarder og reagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Til brug med (applikation) Ideel til cellekulturarbejde
Materiale Fenol
Liner materiale Styren butadien gummi
Produkttype Skruelåg
Lukkestørrelse 24-400