Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sort phenolisk skruelåg med gummiforing
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
13-425
18-415
20-400
24-400
38-400
38-415
8-425
nr. pr. sag:
1000 kr.
200 c.
500 kr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Beskrivelse
- Autoklaverbar for nem sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. sag | 500 kr. |
| Halsfinish | 18-415 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | Flaske |
| Lukke liner | 14B gummi |