Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sort phenolisk skruelåg med gummiforing
Artikelnummer. 12453911 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
13-425
18-415
20-400
24-400
38-400
38-415
8-425
nr. pr. sag:
1000 kr.
200 c.
500 kr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 12453911
Brand: DWK Life Sciences 240269
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ugiftig hvid styren-butadien gummiforing
  • Autoklaverbar for nem sterilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Fenolharpiks
nr. pr. sag 200 c.
Halsfinish 38-415
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (udstyr) Flaske
Lukke liner 14B gummi