Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sort phenolisk skruelåg med PTFE-beklædt gummiforing
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
nr. pr. sag:
100 c.
200 c.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Beskrivelse
- Designet til produktsikkerhed
- TFE/styren-butadien gummiforing
- Skruelåg
- Feolisk
- Sort
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. sag | 100 c. |
| Halsfinish | 33-400 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | Flaske |
| Lukke liner | PTFE/14B gummi |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |